Imprimer
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7383-1G OR7383-250MG
APOSOR7383-1GEA 265 EUR
APOSOR7383-1G APOSOR7383-250MG
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
2'-Formylbiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039066
Numéro CAS: 6720-26-9