Methyl-2-hydroxyisonicotinate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 1,2-dihydro-2-oxopyridine-4-carboxylate
Formule:
C₇H₇NO₃ Point de fusion: 210…214 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09258780 Numéro CAS: 89937-77-9 |