1,1-Diphenylethylene oxide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,2-Diphenyloxirane
Formule:
C₁₄H₁₂O Point de fusion: 54…56 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040725 Numéro CAS: 882-59-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III |