2-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉BO₄ Point de fusion: 166…170 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01319043 Numéro CAS: 139962-95-1 |