3-Bromo-5-chloroaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Bromo-5-chlorophenylamine
Formule:
C₆H₅BrClN Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06797804 Numéro CAS: 96558-78-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |