Imprimer
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Naphthalen-1-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR7299-1G OR7299-100MG OR7299-5G
APOSOR7299-1GEA 212 EUR
APOSOR7299-1G APOSOR7299-100MG APOSOR7299-5G
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
1-(1-Naphthyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Formule: C₁₄H₉NO₂
Point de fusion: 112…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019715
Numéro CAS: 3369-39-9