Imprimer

2',4',5'-Trihydroxybutyrophenone

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 1-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)butan-1-one

OR7290-1G OR7290-250MG OR7290-5G
APOSOR7290-1GEA 197 EUR
APOSOR7290-1G APOSOR7290-250MG APOSOR7290-5G
2',4',5'-Trihydroxybutyrophenone
2',4',5'-Trihydroxybutyrophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point de fusion: 151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020019
Numéro CAS: 1421-63-2
EINECS: 215-824-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR