2,3-Diméthylthiophène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₈S Point d'ébullition: 141…142 °C Point de fusion: –49 °C Point éclair: 26 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00130081 Numéro CAS: 632-16-6 EINECS: 211-170-2 UN: 1993 ADR: 3,III |