Pyridine-3-boronic acid 1,3-propanediol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₀BNO₂ Point de fusion: 100…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01075749 Numéro CAS: 131534-65-1 |