Imprimer
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7259-10G OR7259-1G OR7259-5G
APOSOR7259-10GEA 161 EUR
APOSOR7259-10G APOSOR7259-1G APOSOR7259-5G
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester 97%
Pyridine-3-boronic acid neopentylglycol ester
Formule: C₁₀H₁₄BNO₂
Point de fusion: 91…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425979
Numéro CAS: 845885-86-1