4-Propylphenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-n-Propylbenzeneboronic acid, (4-Propylphenyl)boronic acid, 4-n-Propylphenylboronic acid
Formule:
C₉H₁₃BO₂ Poids moléculaire: 164.01 g/mol Point de fusion: 89…97 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00859261 Numéro CAS: 134150-01-9 |