Imprimer
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7247-1G OR7247-25G OR7247-5G
APOSOR7247-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7247-1G APOSOR7247-25G APOSOR7247-5G
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039035
Numéro CAS: 146449-90-3