4-(Octyloxy)phenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-n-Octyloxyphenylboronic acid, (4-(Octyloxy)phenyl)boronic acid, 4-n-Octyloxybenzeneboronic acid
Formule:
C₁₄H₂₃BO₃ Point de fusion: 88…90 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00982004 Numéro CAS: 121554-09-4 |