Imprimer
4-(Morpholino)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Morpholinophenyl)boronic acid
OR7242-1G OR7242-250MG OR7242-5G
APOSOR7242-1GEA 24.8 EUR
APOSOR7242-1G APOSOR7242-250MG APOSOR7242-5G
4-(Morpholino)phenylboronic acid
4-(Morpholino)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₃
Point de fusion: 126…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095169
Numéro CAS: 186498-02-2