2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2-(Morpholinomethyl)phenyl)boronic acid
Formule:
C₁₁H₁₆BNO₃ Point de fusion: 222…226 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01319041 Numéro CAS: 223433-45-2 |