Imprimer
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR7236-1G OR7236-250MG
APOSOR7236-1GEA 676 EUR
APOSOR7236-1G APOSOR7236-250MG
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01114676
Numéro CAS: 355004-67-0