Imprimer
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, (4-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
OR7233-25G OR7233-5G
APOSOR7233-25GEA 169 EUR
APOSOR7233-25G APOSOR7233-5G
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788426
Numéro CAS: 279262-11-2