Imprimer
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-methoxymethylphenyl)boronic acid, 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, 2-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid, 2-Methoxymethylphenylboronic acid
OR7230-1G OR7230-250MG OR7230-5G
APOSOR7230-1GEA 69.6 EUR
APOSOR7230-1G APOSOR7230-250MG APOSOR7230-5G
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 98%
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
Poids moléculaire: 165.98 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03412110
Numéro CAS: 126617-98-9