Imprimer
1-tert-Butyl-4-iodobenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-tert-Butyliodbenzol, 1-(tert-Butyl)-4-iodobenzene, 4-tert-Butyliodobenzene
OR7218-100G OR7218-25G
APOSOR7218-100GEA 91.5 EUR
APOSOR7218-100G APOSOR7218-25G
1-tert-Butyl-4-iodobenzène
1-tert-Butyl-4-iodobenzène
Formule: C₁₀H₁₃I
Point d'ébullition: 243 °C
Densité: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052339
Numéro CAS: 35779-04-5