Imprimer
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR7195-1G OR7195-250MG
APOSOR7195-1GEA 134 EUR
APOSOR7195-1G APOSOR7195-250MG
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dichloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BCl₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039018
Numéro CAS: 175883-61-1