Imprimer
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7192-1G OR7192-5G
APOSOR7192-1GEA 343 EUR
APOSOR7192-1G APOSOR7192-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
2-(Cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039015
Numéro CAS: 1050510-36-5