Imprimer
2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7186-1G OR7186-5G
APOSOR7186-1GEA 29 EUR
APOSOR7186-1G APOSOR7186-5G
2-Chloroquinoline-3-boronic acid 95%
2-Chloroquinoline-3-boronic acid
Formule: C₉H₇BClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01114675
Numéro CAS: 128676-84-6