Acide 2-chloro-5-pyridinemétaborique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
Formule:
C₅H₅BClNO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03094998 Numéro CAS: 444120-91-6 |