Imprimer
trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamine, trans-tert-Butyl (4-aminocyclohexyl)carbamate
OR7177-1G OR7177-5G OR7177-25G OR7177-100G
APOSOR7177-1GEA 16.1 EUR
APOSOR7177-1G APOSOR7177-5G APOSOR7177-25G APOSOR7177-100G
trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
trans-N-Boc-1,4-cyclohexanediamine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Point de fusion: 74,5…75.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001719
Numéro CAS: 177906-48-8