Imprimer
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7175-1G OR7175-5G
APOSOR7175-1GEA 229 EUR
APOSOR7175-1G APOSOR7175-5G
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine 98%
6-Bromotetrazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₅H₃BrN₄
Point de fusion: 148…153 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258642
Numéro CAS: 35235-74-6