Imprimer

4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR7156-1G OR7156-5G OR7156-100MG OR7156-25G
APOSOR7156-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7156-1G APOSOR7156-5G APOSOR7156-100MG APOSOR7156-25G
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
4-Benzyloxy-3,5-dimethylphenylboronic acid
Formule: C₁₅H₁₇BO₃
Point de fusion: 212…214 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039003
Numéro CAS: 333788-94-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR