Imprimer
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2-(Benzyloxy)-5-chlorophenyl)boronic acid
OR7153-1G OR7153-5G
APOSOR7153-1GEA 0 EUR
APOSOR7153-1G APOSOR7153-5G
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
2-Benzyloxy-5-chlorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039000
Numéro CAS: 612832-83-4