Imprimer
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7149-1G OR7149-5G
APOSOR7149-1GEA 85.7 EUR
APOSOR7149-1G APOSOR7149-5G
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Benzo[b]furan-5-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₃
Point de fusion: 216…220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038999
Numéro CAS: 331834-13-0