[Hydroxy(tosyloxy)iodo]benzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Koser Reagent, Phenyliodosohydroxy Tosylate
Formule:
C₁₃H₁₃IO₄S Point de fusion: 131…137 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011547 Numéro CAS: 27126-76-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...