(Fluorène-9-yl)méthanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₂O Point de fusion: 102…107 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001139 Numéro CAS: 24324-17-2 EINECS: 246-167-5 |