Imprimer
Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7124-1G OR7124-25G OR7124-5G
APOSOR7124-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7124-1G APOSOR7124-25G APOSOR7124-5G
Cyclopentanone-2-carbonitrile 97%
Cyclopentanone-2-carbonitrile
Formule: C₆H₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00154838
Numéro CAS: 2941-29-9