Imprimer

4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Pinacol Borane

OR7123-100G OR7123-25G OR7123-5G
APOSOR7123-100GEA 145 EUR
APOSOR7123-100G APOSOR7123-25G APOSOR7123-5G
4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
4,4,5,5-Tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane

Reportedly couples with aryl halides to produce aryl boronates:J.Org.Chem.(1997)62,6458-6459.

Formule: C₆H₁₃BO₂
Poids moléculaire: 127.98 g/mol
Point d'ébullition: 42…43 °C/50mmHg
Densité: 0.882 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674030
Numéro CAS: 25015-63-8
UN: 3399
ADR: 4.3+3 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR