3'-Chloro-2'-methylacetanilide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀ClNO Poids moléculaire: 183.64 g/mol Point de fusion: 155…157 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00018264 Numéro CAS: 7463-35-6 |