3-Bromo-p-toluidine 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₈BrN Point d'ébullition: 254…257 °C Point de fusion: 25…30 °C Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134176 Numéro CAS: 7745-91-7 EINECS: 231-807-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |