Imprimer
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7114-1G OR7114-25G OR7114-5G
APOSOR7114-1GEA 0 EUR
APOSOR7114-1G APOSOR7114-25G APOSOR7114-5G
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
2-Amino-1-cyclopentene-1-carbonitrile
Formule: C₆H₈N₂
Point de fusion: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00517551
Numéro CAS: 2941-23-3