Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆O₂S Point de fusion: 238…240 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051636 Numéro CAS: 6314-28-9 |