Imprimer
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Cyclopropylethanamine hydrochloride
OR7051-10G OR7051-1G OR7051-5G
APOSOR7051-10GEA 575 EUR
APOSOR7051-10G APOSOR7051-1G APOSOR7051-5G
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
1-Cyclopropylethylamine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClN
Poids moléculaire: 121.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06685893
Numéro CAS: 42390-64-7