Imprimer
4-Bromo-5-methylisatin
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-5-methylindoline-2,3-dione
OR7044-1G OR7044-5G OR7044-25G
APOSOR7044-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7044-1G APOSOR7044-5G APOSOR7044-25G
4-Bromo-5-methylisatin
4-Bromo-5-methylisatin
Formule: C₉H₆BrNO₂
Poids moléculaire: 240.0534 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00560709
Numéro CAS: 147149-84-6