Imprimer
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7041-1G OR7041-250MG
APOSOR7041-1GEA 289 EUR
APOSOR7041-1G APOSOR7041-250MG
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00095180
Numéro CAS: 41894-76-2