Imprimer
2-Amino-3-iodopyridine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR7027-25G OR7027-5G OR7027-100G
APOSOR7027-25GEA 97.3 EUR
APOSOR7027-25G APOSOR7027-5G APOSOR7027-100G
2-Amino-3-iodopyridine 99%
2-Amino-3-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01651885
Numéro CAS: 104830-06-0