Imprimer
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2,3-dimethylbenzoate
OR7024-10G OR7024-1G OR7024-5G
APOSOR7024-10GEA 74.1 EUR
APOSOR7024-10G APOSOR7024-1G APOSOR7024-5G
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Poids moléculaire: 164.2000 g/mol
Point d'ébullition: 104…105 °C/12mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203773
Numéro CAS: 15012-36-9