Imprimer
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR70215-1G OR70215-5G
APOSOR70215-1GEA 128 EUR
APOSOR70215-1G APOSOR70215-5G
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄ClIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800802
Numéro CAS: 1000577-48-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III