Imprimer
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-chloro-6-nitrophenylamine
OR7021-5G OR7021-100G OR7021-25G
APOSOR7021-5GEA 21.9 EUR
APOSOR7021-5G APOSOR7021-100G APOSOR7021-25G
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
2-Bromo-4-chloro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08275709
Numéro CAS: 827-25-8