Imprimer
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70135-1G OR70135-5G
APOSOR70135-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70135-1G APOSOR70135-5G
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
1-Methyl-5-nitro-1H-indole
Formule: C₉H₈N₂O₂
Point de fusion: 162…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772841
Numéro CAS: 29906-67-0