1-Amino-6-bromoisoquinoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₇BrN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07374395 Numéro CAS: 215453-26-2 |