Imprimer
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70086-5G OR70086-25G OR70086-100G
APOSOR70086-5GEA 71.2 EUR
APOSOR70086-5G APOSOR70086-25G APOSOR70086-100G
2-(Di-tert-butylphosphino)biphenyl 97%
Formule: C₂₀H₂₇P
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862440
Numéro CAS: 224311-51-7