2-Chloro-9,10-anthraquinone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₇ClO₂ Point d'ébullition: 292 °C/30mmHg Point de fusion: 207…212 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001227 Numéro CAS: 131-09-9 |