Imprimer
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70078-1G OR70078-250MG
APOSOR70078-1GEA 328 EUR
APOSOR70078-1G APOSOR70078-250MG
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
tert-Butyl-3-oxopropylcarbamate
Formule: C₈H₁₅NO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08059952
Numéro CAS: 58885-60-2