Imprimer
Acide 5-bromo-2-méthoxycinnamique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR7006-5G OR7006-1G OR7006-10G
APOSOR7006-5GEA 43.5 EUR
APOSOR7006-5G APOSOR7006-1G APOSOR7006-10G
Acide 5-bromo-2-méthoxycinnamique 97%
Acide 5-bromo-2-méthoxycinnamique
Formule: C₁₀H₉BrO₃
Point de fusion: 224…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017596
Numéro CAS: 40803-53-0