Imprimer
2-Iodobiphényle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Iodo-1,1'-biphenyl
OR70057-100G OR70057-25G OR70057-5G
APOSOR70057-100GEA 366 EUR
APOSOR70057-100G APOSOR70057-25G APOSOR70057-5G
2-Iodobiphényle 95%
2-Iodobiphényle
Formule: C₁₂H₉I
Poids moléculaire: 280.11 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C
Densité: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039396
Numéro CAS: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3